Tisk…
2-Aminothiophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153901000 153905000
ACRO153901000EA 3280 CZK
ACRO153901000 ACRO153905000
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Vzorec: C₆H₇NS
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007702
CAS číslo: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air