Tisk…
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A71328-100G A71328-1KG A71328-500G A71328-5G
SIALA71328-100GEA 1330 CZK
SIALA71328-100G SIALA71328-1KG SIALA71328-500G SIALA71328-5G
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Vzorec: H₂NC₆H₄OH
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼186 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007869
CAS číslo: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM