Tisk…
4-Aminofenol ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000
8.00421.0005EA 924 CZK
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000
4-Aminofenol ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Vzorec: H₂NC₆H₄OH
Bod varu: 284 °C (1013 hPa) (rozkl.)
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007869
CAS číslo: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test