3-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
100242-100G
100242-500G
100242-5G
SIAL100242-100GEA
861
CZK
SIAL100242-100G
SIAL100242-500G
SIAL100242-5G
3-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenol
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Bod varu: 299 °C (1013 hPa) Bod tání: 122 °C Hustota: 1,275 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 92 °C |
MDL Number:
MFCD00007786 CAS číslo: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00459 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)