Tisk…
3-Aminofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000
8.00420.0005EA 837 CZK
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000
3-Aminofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122 °C
Hustota: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
MDL Number: MFCD00007786
CAS číslo: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 26 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 164 °C (15 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 178 °C
Density 0.99 g/cm3 (25 °C)
pH 6.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms 3-Hydroxyaniline
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 3-(NH2)C6H4OH