3-Aminofenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
A11943.0B
A11943.0I
A11943.30
A11943.0BEA
7790
CZK
A11943.0B
A11943.0I
A11943.30
3-Aminofenol ≥98%
3-Aminophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 591-27-5
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 178°(352°F)
Odour: Characteristic
pH: 6.8
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 164°/11mm
Beilstein Reference: 636059
Merck Reference: 14,460
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007786
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Bod varu: 164 °C (11 mmHg) Bod tání: 122…126 °C Hustota: 0,99 Bod vzplanutí: 178 °C (352 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007786 CAS číslo: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,460 |