Tisk…
3-Aminofenol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 1970 CZK
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminofenol 99%
3-Aminophenol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 164 °C (15hPa)
Bod tání: 121…124 °C
Hustota: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007786
CAS číslo: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %