Tisk…
2-Aminofenol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 1140 CZK
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminofenol 99%
2-Aminophenol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 164 °C (15mbar)
Bod tání: 172…177 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
MDL Number: MFCD00007690
CAS číslo: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %