Tisk…
3,4,5-Trimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
T68209-10G T68209-25G
SIALT68209-10GEA 2370 CZK
SIALT68209-10G SIALT68209-25G
3,4,5-Trimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008393
CAS číslo: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III