Tisk…

3,5-Dimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

D130001-25G D130001-5G
SIALD130001-25GEA 4820 CZK
SIALD130001-25G SIALD130001-5G
3,5-Dimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Bod varu: 303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008392
CAS číslo: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR