Tisk…
3,4-Dimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
A83008-10G A83008-25G
SIALA83008-10GEA 1680 CZK
SIALA83008-10G SIALA83008-25G
3,4-Dimethoxyaniline, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 85…88 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008394
CAS číslo: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III