Tisk…
p-Anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88255-100G A88255-1KG A88255-250G A88255-5G
SIALA88255-100GEA 1250 CZK
SIALA88255-100G SIALA88255-1KG SIALA88255-250G SIALA88255-5G
p-Anisidine, Sigma-Aldrich®
p-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007864
CAS číslo: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670