Tisk…
p-Anisidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500
8.00458.0100EA 1180 CZK
8.00458.0100 8.00458.0500
p-Anisidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.15
Bod varu: 243
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007864
CAS číslo: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials