Tisk…
p-Anisidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
A10946.0B A10946.22 A10946.36 AB113749.0500
A10946.0BEA 4770 CZK
A10946.0B A10946.22 A10946.36 ABCRAB113749.0500
p-Anisidine ≥99%
p-Anisidine
Purity: 99% CAS No.: 104-94-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 122°(251°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 240-243° Beilstein Reference: 471556 Merck Reference: 14,667 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007864
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 240…243 °C
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,089
Bod vzplanutí: 122 °C (251 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007864
CAS číslo: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,667