Tisk…
p-Anisidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Anisidine, 4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
104830010 104830050 104832500
ACRO104830010EA 3250 CZK
ACRO104830010 ACRO104830050 ACRO104832500
p-Anisidine 99%
p-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…59 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007864
CAS číslo: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %