Tisk…
m-Anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88204-100G A88204-1KG A88204-250G A88204-5G
SIALA88204-100GEA 2280 CZK
SIALA88204-100G SIALA88204-1KG SIALA88204-250G SIALA88204-5G
m-Anisidine, Sigma-Aldrich®
m-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007783
CAS číslo: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670