m-Anisidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
AB113748.0250
A10815.0BEA
9780
CZK
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
ABCRAB113748.0250
m-Anisidine ≥98%
m-Anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 536-90-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Characteristic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 386119
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007783
Vzorec:
C₇H₉NO Bod varu: 250…251 °C Bod tání: –1 °C Hustota: 1,101 Bod vzplanutí: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007783 CAS číslo: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,667 |