Tisk…
m-Anisidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 1060 CZK
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidine 99%
m-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 250…251 °C (760 mmHg)
Bod tání: -2 °C
Hustota: 1,102 g/cm³
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007783
CAS číslo: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %