o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88182-5G
A88182-100G
A88182-500G
SIALA88182-5GEA
451
CZK
SIALA88182-5G
SIALA88182-100G
SIALA88182-500G
o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
o-Anisidin
Vzorec:
C₇H₉NO Bod varu: 225 °C (1013 hPa) Bod tání: 5 °C Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007688 CAS číslo: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00670 |