Tisk…
o-Anisidin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 3540 CZK
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidin 99+%
o-Anisidin
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3…6 °C
Hustota: 1,092 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007688
CAS číslo: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %