Tisk…
4-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
249319-100G 249319-25G
SIAL249319-100GEA 12870 CZK
SIAL249319-100G SIAL249319-25G
4-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00066310
CAS číslo: 610-81-1
EINECS: 210-236-8