4-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09487.06
L09487.14
L09487.06EA
1130
CZK
L09487.06
L09487.14
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 610-81-1
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 2210196
MDL No.: MFCD00066310
Vzorec:
C₆H₆N₂O₃ Bod tání: 148…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066310 CAS číslo: 610-81-1 EINECS: 210-236-8 |