4-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-nitroaniline
335220050
335220250
335221000
ACRO335220050EA
982
CZK
ACRO335220050
ACRO335220250
ACRO335221000
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Bod tání: >150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066310 CAS číslo: 610-81-1 EINECS: 210-236-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red to bordeaux Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥150 °C |
HPLC | ≥97.5 % |