Tisk…
2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
297003-25G 297003-5G
SIAL297003-25GEA 11930 CZK
SIAL297003-25G SIAL297003-5G
2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
MDL Number: MFCD00010875
CAS číslo: 603-85-0
EINECS: 210-060-1