2-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-6-nitroaniline
H27472.14
H27472.06
H27472.14EA
8030
CZK
H27472.14
H27472.06
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-85-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 212°
Beilstein Reference: 2804307
Vzorec:
C₆H₆N₂O₃ Bod tání: ∼ 212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010875 CAS číslo: 603-85-0 EINECS: 210-060-1 |