Tisk…
2-Amino-3-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 1450 CZK
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010875
CAS číslo: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %