Tisk…

2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitroaniline

M-Clarity™ quality level = MQ200

A70402-25G A70402-5G
SIALA70402-25GEA 1320 CZK
SIALA70402-25G SIALA70402-5G
2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 176…177 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007695
CAS číslo: 99-57-0
EINECS: 202-767-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR