Tisk…
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
303585-100G 303585-25G
SIAL303585-100GEA 4980 CZK
SIAL303585-100G SIAL303585-25G
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 207…208 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007692
CAS číslo: 121-88-0
EINECS: 204-503-8