Tisk…
2-Amino-5-nitrophenol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
B20870.14 B20870.22
B20870.14EA 1130 CZK
B20870.14 B20870.22
2-Amino-5-nitrophenol 96%
2-Amino-5-nitrophenol
Purity: 96% CAS No.: 121-88-0 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 972974
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: ∼ 200 °C (rozkl.)
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007692
CAS číslo: 121-88-0
EINECS: 204-503-8