2-Amino-5-nitrophenol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500
400900010
400900250
400900500
ACRO400902500EA
7280
CZK
ACRO400902500
ACRO400900010
ACRO400900250
ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Bod tání: 198…202 °C (rozkl.) Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007692 CAS číslo: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Rust brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥94 % |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...