Tisk…
4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: p-Nitroaniline, pNA
M-Clarity™ quality level = MQ200
185310-100G 185310-500G 185310-5G
SIAL185310-100GEA 1320 CZK
SIAL185310-100G SIAL185310-500G SIAL185310-5G
4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13
Bod varu: 332
Bod tání: 148
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 199
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007858
CAS číslo: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06681