Tisk…
3-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: m-Nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9829-100G N9829-500G N9829-5G
SIALN9829-100GEA 2420 CZK
SIALN9829-100G SIALN9829-500G SIALN9829-5G
3-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
3-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13
Bod varu: 306
Bod tání: 109…112 °C
Hustota: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 196
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007782
CAS číslo: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06679