Tisk…
2-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: o-Nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
N9780-100G N9780-500G N9780-5G
SIALN9780-100GEA 4270 CZK
SIALN9780-100G SIALN9780-500G SIALN9780-5G
2-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Nitroanilin
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007687
CAS číslo: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680