Tisk…
4-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15331.04 A15331.09 A15331.18
A15331.04EA 1130 CZK
A15331.04 A15331.09 A15331.18
4-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2284-20-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6489 Odour: Pungent Melting Point: 18-20° Boiling Point: 279-281° Beilstein Reference: 606967 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011676
Vzorec: C₈H₇NOS
Bod varu: 279…281 °C
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,196
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011676
CAS číslo: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
ADR: 8,III