3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15090.14
A15090.06
A15090.22
A15090.14EA
4290
CZK
A15090.14
A15090.06
A15090.22
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 3125-64-2
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇NOS Bod varu: 133…134 °C (10 mmHg) Hustota: 1,179 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040335 CAS číslo: 3125-64-2 ADR: 8,III |