2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L11799.06
L11799.14
L11799.06EA
2360
CZK
L11799.06
L11799.14
2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 3288-04-8
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇NOS MW: 165,22 g/mol Bod varu: 267 °C Hustota: 1,196 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011675 CAS číslo: 3288-04-8 ADR: 8,III |