Tisk…
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12150.03 L12150.06
L12150.03EA 944 CZK
L12150.03 L12150.06
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 190774-55-1 Molecular Formula: C8H6N2O3S Formula Weight: 210.21 Melting Point: 107-109° Beilstein Reference: 6924925 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041379
Vzorec: C₈H₆N₂O₃S
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041379
CAS číslo: 190774-55-1
UN: 2923
ADR: 8,III