Tisk…
4-Nitrophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
283541-25G 283541-5G
SIAL283541-25GEA 3280 CZK
SIAL283541-25G SIAL283541-5G
4-Nitrophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007307
CAS číslo: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8,III