Tisk…
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Packaged under argon.
P1034-10ML P1034-10X1ML P1034-1ML
SIALP1034-10MLEA 7180 CZK
SIALP1034-10ML SIALP1034-10X1ML SIALP1034-1ML
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450