Tisk…
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
78780-100ML 78780-25ML 78780-500ML
SIAL78780-100MLEA 7330 CZK
SIAL78780-100ML SIAL78780-25ML SIAL78780-500ML
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450