Tisk…

Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

139742-100G 139742-500G
SIAL139742-100GEA 1980 CZK
SIAL139742-100G SIAL139742-500G
Fenylizothiokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR