Tisk…
Fenylizothiokyanát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 2410 CZK
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Fenylizothiokyanát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS