Tisk…
Fenylizothiokyanát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11596.06 A11596.22 A11596.36
A11596.06EA 996 CZK
A11596.06 A11596.22 A11596.36
Fenylizothiokyanát ≥97%
Fenylizothiokyanát
Purity: 97% CAS No.: 103-72-0 Molecular Formula: C7H5NS Formula Weight: 135.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.6500 Odour: Pungent Melting Point: -21° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471392 Merck Reference: 14,7297 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00004798
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 220…221 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,131
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7297