Tisk…
Fenylizothiokyanát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 2060 CZK
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Fenylizothiokyanát 98%
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 221 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,1288 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136