Tisk…
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
L09762.06 L09762.03
L09762.06EA 2740 CZK
L09762.06 L09762.03
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥97%
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 84370-87-6 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Melting Point: 31-32° Boiling Point: 139-141°/11mm Beilstein Reference: 1106649 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002005
Vzorec: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Bod varu: 139…141 °C (11 mmHg)
Bod tání: 31…32 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00002005
CAS číslo: 84370-87-6
EINECS: 282-747-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III