Tisk…
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238600-25G 238600-5G
SIAL238600-25GEA 5200 CZK
SIAL238600-25G SIAL238600-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO₂
Bod varu: 106 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1559 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002026
CAS číslo: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III