Tisk…
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 2160 CZK
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO₂
Bod varu: 106…110 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
MDL Number: MFCD00002026
CAS číslo: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %