Tisk…
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
221160050 221160250
ACRO221160050EA 1500 CZK
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO₂
Bod varu: 94…95 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD00002019
CAS číslo: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %