2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Isocyanato-2-methoxybenzene
A18075.06
A18075.14
AB117750.0025
A18075.06EA
1530
CZK
A18075.06
A18075.14
ABCRAB117750.0025
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 700-87-8
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇NO₂ Bod varu: 94…96 °C (10 mmHg) Hustota: 1,122 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00002004 CAS číslo: 700-87-8 EINECS: 211-853-5 UN: 2206 ADR: 6.1,III |