Tisk…
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
269425-25G 269425-5G
SIAL269425-25GEA 3700 CZK
SIAL269425-25G SIAL269425-5G
4-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007306
CAS číslo: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III